Få mere at vide
(2-Fluorophenoxy)acetic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Fluorophenoxy)acetic acid |
| CAS | 348-10-7 |
| Molekylær formel | C8H7FO3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7FO3/c9-6-3-1-2-4-7(6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)COc1ccccc1F |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.14 |
| Formel vægt | 170.0379 |