Få mere at vide
2-fluorphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluorophenol |
| CAS | 367-12-4 |
| Molekylær formel | C6 H5 F O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Phenol, 2-fluoro-, Phenol, o-fluoro- (6CI,7CI,8CI), 2-Fluorophenol, 1-Fluoro-2-hydroxybenzene, NSC 10294, o-Fluorophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5FO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H |
| SMIL | Oc1ccccc1F |
| IUPAC navn | 2-fluorphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.1 |
| Formel vægt | 112.0324 |