Få mere at vide
2-fluorphenol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluorophenol |
| Smeltepunkt | 14 °C til 16 °C |
| Tæthed | 1.215 |
| Kogepunkt | 150 °C til 152 °C |
| Flammepunkt | 46 °C (114 °F) |
| Lugt | Fenol-lignende |
| Brydningsindeks | 1.514 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2924 |
| Beilstein | 1905112 |
| Vis mere |