Få mere at vide
2-fluorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022280
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11477187
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14979.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 367-12-4 | C6H5FO | 112.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 367-12-4
Molekylær formel C6H5FO
Molekylvægt (g/mol) 112.10
MDL nummer MFCD00002155
InChI nøgle HFHFGHLXUCOHLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-fluorophenol, phenol, 2-fluoro, phenol, o-fluoro, 1-fluoro-2-hydroxybenzene, 2-fluorohydroxybenzene, fluorophenol, unii-i9ow1nly9r, 2-fluoro-phenol, phenol, fluoro, ccris 1226
PubChem CID 9707
IUPAC navn 2-fluorphenol
SMIL OC1=CC=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorophenol
Smeltepunkt 14°C to 16°C
Tæthed 1.215
Kogepunkt 150°C to 152°C
Flammepunkt 46°C (114°F)
Lugt Phenol-like
Brydningsindeks 1.514
Mængde 25 g
FN nummer UN2924
Beilstein 1905112
Formel vægt 112.1
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluorophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2-Fluorophenol