Få mere at vide
2-Fluorophenacyl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30401530
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30401530 2.5 g 2.5g
30391310 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30401530 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5951752.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53688-17-8
Molekylær formel C8H6ClFO
Molekylvægt (g/mol) 172.58
Synonym 2-Chloro-1-(2-fluorophenyl)ethanone, 2-Fluorophenylacetyl Chloride, o-Fluorophenacyl Chloride
SMIL Fc1ccccc1C(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorophenacyl Chloride
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C8H6ClFO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2
Formel vægt 172.0091