Få mere at vide
2-Fluoronapthelene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoronaphthalene |
| CAS | 323-09-1 |
| Molekylær formel | C10 H7 F |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Fluoronaphthalene, NSC 26048, β-Fluoronaphthalene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7F/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H |
| SMIL | Fc1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC navn | 2-fluoronaphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.16 |
| Formel vægt | 146.0532 |