Få mere at vide
2-fluorisosmørsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413317
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15413317 250 mg 250mg
11495560 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15413317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25837.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63812-15-7 | C4H7FO2 | 106.096 g/mol
2-fluorisosmørsyrechlorid blev syntetiseret ud fra 2-fluorisosmørsyre og oxalylchlorid. Reaktant i syntesen af 2-fluorsyrer, estere og amider fra a-dicyanoepoxider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-fluorisosmørsyrechlorid blev syntetiseret ud fra 2-fluorisosmørsyre og oxalylchlorid. Reaktant i syntesen af 2-fluorsyrer, estere og amider fra a-dicyanoepoxider.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63812-15-7
Molekylær formel C4H7FO2
Molekylvægt (g/mol) 106.096
MDL nummer MFCD03452788
InChI nøgle NZDOWZQRNZLBOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoroisobutyric acid, 2-fluoroisobutanoic acid, 2-fluoro-2-methyl-propanoic acid, 2-fluoro-2-methylpropionic acid, fluoroisobutyric acid, acmc-1b6kg, 2-methyl-2-fluoropropionic acid, 2-fluoro-2-methyl-propionic acid, 2-fluoranyl-2-methyl-propanoic acid, propanoic acid, 2-fluoro-2-methyl
PubChem CID 2782828
IUPAC navn 2-fluor-2-methylpropansyre
SMIL CC(C)(C(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoroisobutyric acid
Kogepunkt 57°C to 58°C (10 mmHg)
Brydningsindeks 1.385
Mængde 250 mg
FN nummer UN2922
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 106.1
Procent renhed 95%