Få mere at vide
2-fluoriodobenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoroiodobenzene |
| CAS | 348-52-7 |
| Molekylær formel | C6H4FI |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1-Fluoro-2-iodo-5-trifluoromethylbenzene, 1-Fluoro-2-iodobenzene, 1-Iodo-2-fluorobenzene, 2-Fluoro-1-iodobenzene, 2-Fluorophenyl Iodide, 2-Iodo-1-fluorobenzene, 2-Iodofluorobenzene, NSC 51766, o-Fluoroiodobenzene, o-Fluorophenyl Iodide, o-Iodofluorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4FI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H |
| SMIL | Fc1ccccc1I |
| IUPAC navn | 1-fluor-2-iodobenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 222 |
| Formel vægt | 221.9342 |