Learn More
2-Fluoroethyl Chloroformate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoroethyl Chloroformate |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4ClFO2/c4-3(6)7-2-1-5/h1-2H2 |