Få mere at vide
2-Fluoroethanol, 95%
Artikelnummer. 12694937 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12694937 25 g Glass bottle 25g
12674937 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12694937 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170830250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 371-62-0 | C2H5FO | 64.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 371-62-0
Molekylær formel C2H5FO
Molekylvægt (g/mol) 64.06
InChI nøgle GGDYAKVUZMZKRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanol, 2-fluoro, fluoroethanol, 2-fluoro-1-ethanol, ethylene fluorohydrin, beta-fluoroethanol, 2-fluoroethan-1-ol, monofluorethanol, monofluoroethanol, 2-fluoro-ethanol, unii-4m427a5hml
PubChem CID 9737
IUPAC navn 2-fluoroethanol
SMIL C(CF)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoroethanol
Smeltepunkt -26.5°C
Tæthed 1.1080g/mL
Kogepunkt 100.0°C to 104.0°C
Flammepunkt 34°C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel FCH2CH2OH
Mængde 25 g
Beilstein 01,I,17
Specifik vægtfylde 1.108
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible
Formel vægt 64.06
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoroethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge