Få mere at vide
2-fluorocinnaminsyre, TRC
Artikelnummer. 30400638
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30400638 5 g
1 options
Artikelnummer. 30400638 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5886435G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorocinnamic Acid
CAS 451-69-4
Molekylær formel C9H7FO2
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H7FO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)
SMIL OC(=O)C=Cc1ccccc1F
IUPAC navn 3-(2-fluorophenyl)prop-2-enosyre
Molekylvægt (g/mol) 166.15
Formel vægt 166.043