Få mere at vide
2-Fluorocinnamic acid, predominantly trans, 98%
Artikelnummer. 11448176
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11448176 25 g 25g
11438176 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448176 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15303.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 451-69-4 | C9H7FO2 | 166.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 451-69-4
Molekylær formel C9H7FO2
Molekylvægt (g/mol) 166.15
MDL nummer MFCD00004370
InChI nøgle IOUDZAFBPDDAMK-AATRIKPKSA-N
Synonym 2-fluorocinnamic acid, o-fluorocinnamic acid, cinnamic acid, o-fluoro, 2-propenoic acid, 3-2-fluorophenyl, 2e-3-2-fluorophenyl prop-2-enoic acid, 3-2-fluorophenyl acrylic acid, 3-2-fluoro-phenyl-acrylic acid, 2e-3-2-fluorophenyl acrylic acid, 3-2-fluorophenyl-2-propenoic acid, trans-2-fluorocinnamic acid
PubChem CID 735833
IUPAC navn (E)-3-(2-fluorophenyl)prop-2-enoic acid
SMIL OC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorocinnamic acid
Navn note predominantly trans
Smeltepunkt 179°C to 183°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 1863963
Formel vægt 166.15
Procent renhed ≥98%