Få mere at vide
2-Fluorocinnamic acid, predominantly trans, 98%
Artikelnummer. 11438176
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438176 5 g 5g
11448176 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438176 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15303.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 451-69-4 | C9H7FO2 | 166.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 451-69-4
Molekylær formel C9H7FO2
Molekylvægt (g/mol) 166.15
MDL nummer MFCD00004370
InChI nøgle IOUDZAFBPDDAMK-AATRIKPKSA-N
Synonym 2-fluorocinnamic acid, o-fluorocinnamic acid, cinnamic acid, o-fluoro, 2-propenoic acid, 3-2-fluorophenyl, 2e-3-2-fluorophenyl prop-2-enoic acid, 3-2-fluorophenyl acrylic acid, 3-2-fluoro-phenyl-acrylic acid, 2e-3-2-fluorophenyl acrylic acid, 3-2-fluorophenyl-2-propenoic acid, trans-2-fluorocinnamic acid
PubChem CID 735833
IUPAC navn (E)-3-(2-fluorphenyl)prop-2-ensyre
SMIL OC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorocinnamic acid
Navn note predominantly trans
Smeltepunkt 179°C to 183°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 1863963
Formel vægt 166.15
Procent renhed ≥98%