Få mere at vide
2-Fluorobiphenyl, TRC
Artikelnummer. 30392621
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30392621 5 g
1 options
Artikelnummer. 30392621 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5887505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobiphenyl
CAS 321-60-8
Molekylær formel C12 H9 F
Mængde 5 g
Synonym 1,1'-Biphenyl, 2-fluoro-, Biphenyl, 2-fluoro- (6CI,7CI,8CI), 2-Fluoro-1,1'-biphenyl, 1-Fluoro-2-phenylbenzene, 2-Fluorobiphenyl, NSC 10366, o-Fluorodiphenyl
InChI formel InChI=1S/C12H9F/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
SMIL Fc1ccccc1c2ccccc2
IUPAC navn 1-fluor-2-fenylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 172.2
Formel vægt 172.0688