Få mere at vide
2-Fluorobiphenyl, 98%
Artikelnummer. p-7082000
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
Artikelnummer. 11404913
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12227.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 321-60-8 | C12H9F | 172.20 g/mol
2-Fluorobiphenyl bruges som lægemidler, veterinærlægemidler og organiske syntesemellemprodukter. 2-Fluorobiphenyl blev brugt som en intern standard til analyse af miljøforurenende stoffer i sedimenter ved hjælp af væskeudvinding under tryk og gaskromatografi-massespektrometri, som eneste kulstof& energikilde til P. pseudoalcaligenes.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Fluorobiphenyl bruges som lægemidler, veterinærlægemidler og organiske syntesemellemprodukter. 2-Fluorobiphenyl blev brugt som en intern standard til analyse af miljøforurenende stoffer i sedimenter ved hjælp af væskeudvinding under tryk og gaskromatografi-massespektrometri, som eneste kulstof& energikilde til P. pseudoalcaligenes.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol, ether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 321-60-8
Molekylær formel C12H9F
Molekylvægt (g/mol) 172.20
MDL nummer MFCD00000317
InChI nøgle KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobiphenyl, 2-fluoro-1,1'-biphenyl, o-fluorodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-fluoro, biphenyl, 2-fluoro, ortho-fluorodiphenyl, 2-fluorodiphenyl, 2-fluoro-biphenyl, ccris 1659, 2-fluoro-1-phenylbenzene
PubChem CID 67579
SMIL FC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobiphenyl
Smeltepunkt 72°C to 76°C
Tæthed 1.245
Kogepunkt 248°C
Mængde 5 g
Beilstein 2043175
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,ether. Insoluble in water.
IUPAC navn 1-fluor-2-phenylbenzen
Formel vægt 172.2
Procent renhed 98%