Få mere at vide
2-Fluorobiphenyl, 98%
Beskrivelse
2-Fluorobiphenyl bruges som lægemidler, veterinærlægemidler og organiske syntesemellemprodukter. 2-Fluorobiphenyl blev brugt som en intern standard til analyse af miljøforurenende stoffer i sedimenter ved hjælp af væskeudvinding under tryk og gaskromatografi-massespektrometri, som eneste kulstof& energikilde til P. pseudoalcaligenes.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Fluorobiphenyl bruges som lægemidler, veterinærlægemidler og organiske syntesemellemprodukter. 2-Fluorobiphenyl blev brugt som en intern standard til analyse af miljøforurenende stoffer i sedimenter ved hjælp af væskeudvinding under tryk og gaskromatografi-massespektrometri, som eneste kulstof& energikilde til P. pseudoalcaligenes.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol, ether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluorobiphenyl |
| Smeltepunkt | 72 °C til 76 °C |
| Tæthed | 1.245 |
| Kogepunkt | 248 °C |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 2043175 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol, æter. Uopløselig i vand. |
| IUPAC navn | 2-fluor-1,1'-biphenyl |
| Formel vægt | 172.2 |
| Procent renhed | 98% |