Få mere at vide
2-Fluorobiphenyl, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10769438 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10769438 5 g Glass bottle 5g
10592138 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10769438 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 146840050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 321-60-8
Molekylær formel C12H9F
Molekylvægt (g/mol) 172.20
MDL nummer MFCD00000317
InChI nøgle KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobiphenyl, 2-fluoro-1,1'-biphenyl, o-fluorodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-fluoro, biphenyl, 2-fluoro, ortho-fluorodiphenyl, 2-fluorodiphenyl, 2-fluoro-biphenyl, ccris 1659, 2-fluoro-1-phenylbenzene
PubChem CID 67579
SMIL FC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobiphenyl
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 74.0°C to 76.0°C
Kogepunkt 248.0°C
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Lineær formel C6H5C6H4F
Mængde 5 g
Beilstein 05,II,482
IUPAC navn 1-fluoro-2-phenylbenzene
Formel vægt 172.2
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluorobiphenyl
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.