missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Fluorobiphenyl-4-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30404547
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404547 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30404547 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF58876010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-fluoro-4-phenylbenzoic acid
CAS 137045-30-8
Molekylær formel C13 H9 F O2
Mængde 10 g
Synonym Flurbiprofen Impurity E
InChI formel InChI=1S/C13H9FO2/c14-12-8-10(13(15)16)6-7-11(12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,15,16)
SMIL OC(=O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
IUPAC navn 3-fluoro-4-phenylbenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 216.21
Formel vægt 216.0587
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.