Få mere at vide
2-Fluorobenzoyl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30393773
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30393773 5 g
1 options
Artikelnummer. 30393773 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5885755G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobenzoyl Chloride
CAS 393-52-2
Molekylær formel C7H4ClFO
Mængde 5 g
Synonym 2-Fluoro-benzoyl Chloride, 2-Fluorobenzenecarbonyl Chloride, o-Fluorobenzoyl Chloride, NSC 88304
InChI formel InChI=1S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4H
SMIL Fc1ccccc1C(=O)Cl
Molekylvægt (g/mol) 158.56
Formel vægt 157.9935