Få mere at vide
2-Fluorobenzothiazol, 99%
Artikelnummer. 11314236
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314236 250 mg 250mg
11394226 1 g 1g
11304236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11314236 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19316.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1123-98-4 | C7H4FNS | 153,174 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1123-98-4
Molekylær formel C7H4FNS
Molekylvægt (g/mol) 153.174
MDL nummer MFCD00047254
InChI nøgle QVWCHVAUHZEAAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzothiazole, 2-fluorobenzo d thiazole, 2-benzothiazolyl fluoride, benzothiazole, 2-fluoro, 2-fluoro-benzothiazole, fluorobenzothiazole, acmc-2099en, #
PubChem CID 70753
IUPAC navn 2-fluor-1,3-benzothiazol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobenzothiazole
Tæthed 1.33
Kogepunkt 97°C to 98°C (16 mmHg)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.583
Mængde 250 mg
FN nummer UN2810
Beilstein 971503
Formel vægt 153.18
Procent renhed 99%