Få mere at vide
2-fluorobenzoisk syre, TRC
Artikelnummer. 30405251
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405251 10 g
30404307 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30405251 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF58838010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 445-29-4
Molekylær formel C7H5FO2
Molekylvægt (g/mol) 140.11
Synonym o-Fluorobenzoic Acid, NSC 10319
SMIL OC(=O)c1ccccc1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobenzoic Acid
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H5FO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Formel vægt 140.0274