Få mere at vide
2-Fluorobenzoic Acid-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluorobenzoic acid ring-d4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5FO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D |
| Formel vægt | 144.0525 |