Få mere at vide
2-Fluorobenzenesulfonyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11462247
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462247 1 g 1g
11472247 5 g 5g
11482247 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14181.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2905-21-7 | C6H4ClFO2S | 194.60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2905-21-7
Molekylær formel C6H4ClFO2S
Molekylvægt (g/mol) 194.60
MDL nummer MFCD00042285
InChI nøgle ZSZKAQCISWFDCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-fluorobenzenesulphonyl chloride, 2-fluorobenzenesulfonylchloride, 2-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 2-fluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-fluoro, chloro 2-fluorophenyl sulfone, pubchem5138, ksc205g6f
PubChem CID 137761
IUPAC navn 2-fluorbenzensulfonylchlorid
SMIL FC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 27°C to 32°C
Kogepunkt 246°C to 247°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2093979
Formel vægt 194.61
Procent renhed 98%