Få mere at vide
2-fluorbenzensulfonylchlorid, 97%
Artikelnummer. 10619784 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10619784 5 g Glasflaske 5g
10105832 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10619784 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 375780050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 2905-21-7 | C6H4ClFO2S | 194,60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2905-21-7
Molekylær formel C6H4ClFO2S
Molekylvægt (g/mol) 194.60
MDL nummer MFCD00042285
InChI nøgle ZSZKAQCISWFDCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-fluorobenzenesulphonyl chloride, 2-fluorobenzenesulfonylchloride, 2-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 2-fluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-fluoro, chloro 2-fluorophenyl sulfone, pubchem5138, ksc205g6f
PubChem CID 137761
IUPAC navn 2-fluorbenzensulfonylchlorid
SMIL FC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobenzenesulfonyl chloride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 26,0 °C
Farve Farveløs
Kogepunkt 140,0 °C til 142,0 °C (12,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (ex Cl) (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H4SO2Cl
Brydningsindeks 1,5350 til 1,5380
Mængde 5 g
Formel vægt 194.61
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluorobenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.