Få mere at vide
2-Fluorobenzenenitrile, TRC
Artikelnummer. 30393303
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30393303 10 g
1 options
Artikelnummer. 30393303 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF58839010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobenzenenitrile
CAS 394-47-8
Molekylær formel C7H4FN
Mængde 10 g
Synonym 2-Cyanofluorobenzene, 2-Fluorocyanobenzene, o-Cyanofluorobenzene, 2-Fluorophenyl Cyanide, o-Fluorobenzonitrile, NSC 88278
InChI formel InChI=1S/C7H4FN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
SMIL Fc1ccccc1C#N
IUPAC navn 2-fluorobenzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 121.11
Formel vægt 121.0328