Få mere at vide
2-Fluorobenzenenitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluorobenzenenitrile |
| CAS | 394-47-8 |
| Molekylær formel | C7H4FN |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Cyanofluorobenzene, 2-Fluorocyanobenzene, o-Cyanofluorobenzene, 2-Fluorophenyl Cyanide, o-Fluorobenzonitrile, NSC 88278 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4FN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H |
| SMIL | Fc1ccccc1C#N |
| IUPAC navn | 2-fluorobenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.11 |
| Formel vægt | 121.0328 |