Få mere at vide
2-fluorbenzeneddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30397803
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30397803 100 g
1 options
Artikelnummer. 30397803 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF588310100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobenzeneacetic Acid
CAS 451-82-1
Molekylær formel C8H7FO2
Mængde 100 g
Synonym (o-Fluorophenyl)acetic Acid, (2-Fluorophenyl)acetic Acid, (o-Fluorophenyl)acetic Acid, 2-(2-Fluorophenyl)ethanoic Acid, NSC 401, o-Fluorobenzeneacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H7FO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
SMIL FC1=CC=CC=C1CC(O)=O
IUPAC navn 2-(2-fluorophenyl)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 154.14
Formel vægt 154.04