Få mere at vide
2-fluorbenzen-1-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10262832
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10262832 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10262832 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM01957DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS 2905-21-7
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H4ClFO2S
Lineær formel FC6H4SO2Cl
MDL nummer MFCD00042285
Mængde 1 g
Synonym 2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-fluorobenzenesulphonyl chloride, 2-fluorobenzenesulfonylchloride, 2-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 2-fluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-fluoro, chloro 2-fluorophenyl sulfone, pubchem5138, ksc205g6f
InChI nøgle ZSZKAQCISWFDCQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
IUPAC navn 2-fluorbenzensulfonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 194.60
PubChem CID 137761
Formel vægt 194.61
Procent renhed 97%