Få mere at vide
2-Fluorobenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluorobenzamide |
| CAS | 445-28-3 |
| Molekylær formel | C7 H6 F N O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6FNO/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10) |
| SMIL | NC(=O)c1ccccc1F |
| IUPAC navn | 2-fluorobenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.127 |
| Formel vægt | 139.043 |