Få mere at vide
2-Fluorobenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluorobenzaldehyde |
| CAS | 446-52-6 |
| Molekylær formel | C7H5FO |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | o-Fluorobenzaldehyde, NSC 66829 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5FO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H |
| SMIL | Fc1ccccc1C=O |
| IUPAC navn | 2-fluorobenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.11 |
| Formel vægt | 124.0324 |