Få mere at vide
2-Fluorobenzal Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluorobenzal Chloride |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl2F/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,7H |
| Formel vægt | 177.9752 |