Få mere at vide
2-fluoranilin, TRC
Artikelnummer. 30395263
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30395263 10 g
30391983 5 g
30390579 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30395263 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF58828310G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 348-54-9
Molekylær formel C6H6FN
Molekylvægt (g/mol) 111.12
Synonym Benzenamine, 2-fluoro- (9CI, ACI), 2-Fluorobenzenamine (ACI), Aniline, o-fluoro- (8CI), 1-Amino-2-fluorobenzene, 2-Fluoroaniline, 2-Fluorophenylamine, NSC 10299, o-Fluoroaniline
IUPAC navn 2-fluoranilin
SMIL Nc1ccccc1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoroaniline
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H6FN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
Formel vægt 111.0484