missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Fluoroaniline-4,6-d2,ND2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoroaniline-N,N,4,6-D4 |
| CAS | 1219804-77-9 |
| Molekylær formel | C6 D4 H2 F N |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Benzen-2,4-d2-amine-d2, 6-fluoro- (ACI), 6-Fluorobenzen-2,4-d2-amine-d2 (ACI), 2-Fluorobenzenamine-N,N,4,6-d4, 1-(Amino-d2)-2-fluorobenzene-4,6-d2, 2-Fluoroaniline-d4, 2-Fluoroaniline-N,N,4,6-D4, 2-Fluoroaniline-4,6-d2,ND2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H6FN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4 H,8H2/i1D,4 D/hD2 |
| SMIL | [2 H]N([2 H])c1c([2 H])cc([2 H])cc1F |
| IUPAC navn | N,N,2,4-tetradeuterio-6-fluoroaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.1416 |
| Formel vægt | 115.0735 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?