Få mere at vide
2-Fluoroadenosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoroadenosine |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12FN5O4/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1 |
| Formel vægt | 285.0873 |