Få mere at vide
2'-Fluoroacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30403185
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30403185 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30403185 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF587073500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Fluoroacetophenone
CAS 445-27-2
Molekylær formel C8H7FO
Mængde 500 mg
Synonym Vonoprazan Impurity 31
InChI formel InChI=1S/C8H7FO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
SMIL CC(=O)c1ccccc1F
IUPAC navn 1-(2-fluorophenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 138.14
Formel vægt 138.0481