Få mere at vide
2'-Fluoroacetophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Fluoroacetophenone |
| CAS | 445-27-2 |
| Molekylær formel | C8H7FO |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Vonoprazan Impurity 31 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7FO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1ccccc1F |
| IUPAC navn | 1-(2-fluorophenyl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.14 |
| Formel vægt | 138.0481 |