Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-Fluoro-U Phosphoramidite , 28-400 finish flaske
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
2'-Fluoro-U CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet uridin (U) med 2'-fluorbeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. Placeret i den ideelle oligoposition, vedtager den stærkt elektronegative fluor (2'-Fluoro) modifikation en mere termodynamisk stabil A-form helix ved hybridisering til sit mål. Udviser forbedret affinitet og en vis nuklease-resistens (sammenlignet med 2'-OH), har 2'-F-modifikationen vist sig nyttig i antisense-, siRNA- og aptamer-applikationer. De TheraPure varemærke angiver vores højeste niveau af phosphoramidit-renhed, udviklet med den største stringens af high definition analytics og stramt kontrollerede urenhedsprofiler og derfor ideel til enhver terapeutisk anvendelse. Dette produkt leveres i en 30 ml ravfarvet flaske med en 28-400 finish hals stil, som er kompatibel med de fleste MerMade synthesizere.
Funktioner:
•Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-fluoruridin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
•Molekylformel: C 39 H 46 FN 4 O 8 P
•Base: A
•Formelvægt: 748,8 g/mol
• CAS nummer: 146954-75-8
•HPLC renhed:> 98 %
•31P NMR renhed:≥ 98 %
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | MerMade synthesizere |
| Produkttype | 2in-Fluoro-U CEP |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C). |
| Nukleosid type | Uridin (U) |
| Reagensfunktioner | 2in-Fluoro modificeret |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Renhed | 98% |
| Mængde | 0,5 g |
| Reagenstype | Phosphoramidite |
| Grad | TheraPure™ |
| Vis mere |