Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-Fluoro-U Phosphoramidite , 20-400 finish flaske
Artikelnummer. 17907192 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
0,25 g
Artikelnummer. Mængde
17907192 0,25 g
1 options
Artikelnummer. 17907192 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27160209
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
2'-Fluoro-U CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet uridin (U) med 2'-fluorbeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese.
2'-Fluoro-U CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet uridin (U) med 2'-fluorbeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. Placeret i den ideelle oligoposition, vedtager den stærkt elektronegative fluor (2'-Fluoro) modifikation en mere termodynamisk stabil A-form helix ved hybridisering til sit mål. Udviser forbedret affinitet og en vis nuklease-resistens (sammenlignet med 2'-OH), har 2'-F-modifikationen vist sig nyttig i antisense-, siRNA- og aptamer-applikationer. De TheraPure varemærke angiver vores højeste niveau af phosphoramidit-renhed, udviklet med den største stringens af high definition analytics og stramt kontrollerede urenhedsprofiler og derfor ideel til enhver terapeutisk anvendelse. Dette produkt leveres i en 30 ml ravfarvet flaske med en 20-400 finish hals stil, som er kompatibel med de fleste Expedite synthesizere.
Funktioner:
Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-fluoruridin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
Molekylformel: C 39 H 46 FN 4 O 8 P
Base: A
Formelvægt: 748,8 g/mol
CAS nummer: 146954-75-8
HPLC renhed:> 98 %
31P NMR renhed :≥ 98 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Expedite synthesizere
Produkttype 2in-Fluoro-U CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Uridin (U)
Reagensfunktioner 2in-Fluoro modificeret
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 98%
Mængde 0,25 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad TheraPure™
Nukleinsyretype RNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver