Få mere at vide
2-Fluoro-m-xylene, 98%
Artikelnummer. 11478623
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478623 25 g 25g
11468623 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478623 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10424.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 443-88-9 | C8H9F | 124.158 g/mol
Det bruges i den spektroskopiske observation af jet-afkølet 2-fluoro-m-xylyl radikal.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til spektroskopisk observation af jet-afkølet 2-fluoro-m-xylyl radikal.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Beskyt mod elektrostatiske opladninger og hold dig væk fra antændelseskilder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 443-88-9
Molekylær formel C8H9F
Molekylvægt (g/mol) 124.158
MDL nummer MFCD00039215
InChI nøgle JTAUTNBVFDTYTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylfluorobenzene, 2-fluoro-m-xylene, 1-fluoro-2,6-dimethylbenzene, 1,3-dimethyl-2-fluorobenzene, benzene, 2-fluoro-1,3-dimethyl, 2,6-dimethyl fluorobenzene, 2-fluoro-1,3-dimethyl-benzene, fr b1 f1, pubchem4407, 2-fluoro-3-methyltoluene
PubChem CID 123065
IUPAC navn 2-fluor-1,3-dimethylbenzen
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)C)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-m-xylene
Tæthed 0.988
Mængde 25 g
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.479
FN nummer UN1993
Beilstein 1857413
Kogepunkt 147°C to 148°C
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 124.16
Procent renhed 98%