Få mere at vide
Thermo Scientific™ 2'-Fluoro-iBu-G Phosphoramidite , standardkvalitet, 28-400 finish flaske
Artikelnummer. 17927192 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
0,5 g
Artikelnummer. Mængde
17927192 0,5 g
1 options
Artikelnummer. 17927192 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27160712
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
2'-Fluoro-iBu-G CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet guanosin (G) med 2'-fluorbeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese.
2'-Fluoro-iBu-G CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet guanosin (G) med 2'-fluorbeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. Placeret i den ideelle oligoposition, vedtager den stærkt elektronegative fluor (2'-Fluoro) modifikation en mere termodynamisk stabil A-form helix ved hybridisering til sit mål. Udviser forbedret affinitet og en vis nuklease-resistens (sammenlignet med 2'-OH), har 2'-F-modifikationen vist sig nyttig i antisense-, siRNA- og aptamer-applikationer. 'Standardkvalitet'-mærket angiver et basisniveau af renhed, der er verificeret med analytiske metoder, og som har vist sig at være egnet til de fleste krav til oligosyntese. Dette produkt leveres i en 30 ml ravfarvet flaske med en 28-400 finish hals stil, som er kompatibel med de fleste MerMade synthesizere.
Funktioner:
Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl) -N2- isobutyryl-2'-fluorguanosin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
Molekylformel: C 44 H 53 FN 7 O 8 P
Grundlag: G
Basisbeskyttelse: iBu
Formelvægt: 857,4 g/mol
CAS nummer: 144089-97-4
HPLC renhed:> 98 %
31P NMR renhed:≥ 98 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) MerMade synthesizere
Produkttype 2in-Fluoro-iBu-G CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Guanosin (G)
Reagensfunktioner 2in-Fluoro modificeret
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 98%
Mængde 0,5 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad Standard
Nukleinsyretype RNA
Form Pulver