Få mere at vide
Thermo Scientific™ 2'-Fluoro-Bz-A Phosphoramidite , standardkvalitet, serumflaske
Artikelnummer. 17917122 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17917122 1 g
1 options
Artikelnummer. 17917122 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27160102
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
2'-Fluoro-Bz-A CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet adenosin (A) med 2'-fluorbeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese.
2'-Fluoro-Bz-A CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet adenosin (A) med 2'-fluorbeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. Placeret i den ideelle oligoposition, vedtager den stærkt elektronegative fluor (2'-Fluoro) modifikation en mere termodynamisk stabil A-form helix ved hybridisering til sit mål. Udviser forbedret affinitet og en vis nuklease-resistens (sammenlignet med 2'-OH), har 2'-F-modifikationen vist sig nyttig i antisense-, siRNA- og aptamer-applikationer. 'Standardkvalitet'-mærket angiver et basisniveau af renhed, der er verificeret med analytiske metoder, og som har vist sig at være egnet til de fleste krav til oligosyntese. Dette produkt leveres i en 20 ml ravfarvet flaske med en serumhætteglas, som er kompatibel med de fleste Applied Biosystems synthesizere og AKTA synthesizere.
Funktioner:
Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl) -N6- benzoyl-2'-fluoradenosin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
Molekylformel: C 47 H 51 FN 7 O 7
•P Base: A
Basisbeskyttelse: Bz
Formelvægt: 875,92 g/mol
HPLC renhed:> 98 %
31P NMR renhed:≥ 98 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) AKTA Synthesizere, Applied Biosystems Synthesizere
Produkttype 2in-Fluoro-Bz-A CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Adenosin (A)
Reagensfunktioner 2in-Fluoro modificeret
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 98%
Mængde 1 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad Standard
Nukleinsyretype RNA
Form Pulver