Få mere at vide
2-Fluoro Atorvastatin Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro Atorvastatin Sodium Salt |
| CAS | 1346598-86-4 |
| Molekylær formel | C33H34FN2NaO5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (βR,ΔR)-2-(2-Fluorophenyl)-β,Δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrole-1-heptanoic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C33H35FN2O5.Na/c1-21(2)31-30(33(41)35-23-13-7-4-8-14-23)29(22-11-5-3-6-12-22)32(26-15-9-10-16-27(26)34)36(31)18-17-24(37)19-25(38)20-28(39)40;/h3-16,21,24-25,37-38H,17-20H2,1-2H3,(H,35,41)(H,39,40);/q;+1/p-1/t24-,25-;/m1./s1 |
| SMIL | O=C(NC1=CC=CC=C1)C2=C(C(C)C)N(CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(O[Na])=O)C(C3=C(F)C=CC=C3)=C2C4=CC=CC=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 580.62 |