Få mere at vide
2-Fluoro-alpha-methyl-4-biphenylacetic acid, 99%
Artikelnummer. 11465187
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465187 25 g 25g
11445187 1 g 1g
11455187 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11465187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22603.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5104-49-4 | C15H13FO2 | 244.27 g/mol
En cyclooxygenaseinhibitor
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5104-49-4
Molekylær formel C15H13FO2
Molekylvægt (g/mol) 244.27
MDL nummer MFCD00079303
InChI nøgle SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYNA-N
Synonym flurbiprofen, ansaid, froben, antadys, cebutid, flurofen, anside, flurbiprofene, flurbiprofeno, flurbiprofenum
PubChem CID 3394
ChEBI CHEBI:5130
SMIL CC(C(O)=O)C1=CC=C(C(F)=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-alpha-methyl-4-biphenylacetic acid
Smeltepunkt 112°C to 114°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Merck Index 14,4199
IUPAC navn 2-{2-fluor-[1,1'-biphenyl]-4-yl}propansyre
Formel vægt 244.27
Procent renhed 99%