Få mere at vide
2-Fluor-alfa-methyl-4-biphenyleddikesyre, 99%
Artikelnummer. 11445187
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445187 1 g 1g
11455187 5 g 5g
11465187 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11445187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22603.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5104-49-4 | C15H13FO2 | 244,27 g/mol
En cyclooxygenaseinhibitor
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5104-49-4
Molekylær formel C15H13FO2
Molekylvægt (g/mol) 244.27
MDL nummer MFCD00079303
InChI nøgle SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYNA-N
Synonym flurbiprofen, ansaid, froben, antadys, cebutid, flurofen, anside, flurbiprofene, flurbiprofeno, flurbiprofenum
PubChem CID 3394
ChEBI CHEBI:5130
SMIL CC(C(O)=O)C1=CC=C(C(F)=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-alpha-methyl-4-biphenylacetic acid
Smeltepunkt 112 °C til 114 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Merck Index 14,4199
IUPAC navn 2-(3-fluor-4-phenylphenyl)propansyre
Formel vægt 244.27
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-alpha-methyl-4-biphenylacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Fluoro-alpha-methyl-4-biphenylacetic acid