Få mere at vide
2-Fluoro-Alpha-(2-methyl-1-oxopropyl)-Gamma-oxo-N,Beta-diphenyl-benzenebutanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-alpha-(2-methyl-1-oxopropyl)-gamma-oxo-N,beta-diphenyl-benzenebutanamide |
| CAS | 1797905-42-0 |
| Molekylær formel | C26H24FNO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-[2-(2-Fluorophenyl)-2-oxo-1-phenylethyl]-4-methyl-3-oxopentanoic Acid Phenylamide |
| InChI formel | InChI=1S/C26H24FNO3/c1-17(2)24(29)23(26(31)28-19-13-7-4-8-14-19)22(18-11-5-3-6-12-18)25(30)20-15-9-10-16-21(20)27/h3-17,22-23H,1-2H3,(H,28,31) |
| SMIL | CC(C)C(=O)C(C(C(=O)c1ccccc1F)c2ccccc2)C(=O)Nc3ccccc3 |
| IUPAC navn | 2-[2-(2-fluorophenyl)-2-oxo-1-phenylethyl]-4-methyl-3-oxo-N-phenylpentanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 417.47 |
| Formel vægt | 417.174 |