Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-fluor-Ac-C Phosphoramidite , 28-400 finish flaske
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
2'-fluor-Ac-C CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet cytidin (C) med 2'-fluorbeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. Placeret i den ideelle oligoposition, vedtager den stærkt elektronegative fluor (2'-Fluoro) modifikation en mere termodynamisk stabil A-form helix ved hybridisering til sit mål. Udviser forbedret affinitet og en vis nuklease-resistens (sammenlignet med 2'-OH), har 2'-F-modifikationen vist sig nyttig i antisense-, siRNA- og aptamer-applikationer. De TheraPure varemærke angiver vores højeste niveau af phosphoramidit-renhed, udviklet med den største stringens af high definition analytics og stramt kontrollerede urenhedsprofiler og derfor ideel til enhver terapeutisk anvendelse. Dette produkt leveres i en 30 ml ravfarvet flaske med en 28-400 finish hals stil, som er kompatibel med de fleste MerMade synthesizere.
Funktioner:
•Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl) -N4 -acetyl-2'-fluorocytidin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
•Molekylformel: C 41 H 49 N 5 FO 8
•P Base: C
•Basisbeskyttelse: Ac
•Formelvægt: 789,8 g/mol
• CAS nummer: 159414-99-0
•HPLC renhed:> 98 %
•31P NMR renhed:≥ 98 %
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | MerMade synthesizere |
| Produkttype | 2in-fluor-Ac-C CEP |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C). |
| Nukleosid type | Cytidin (C) |
| Reagensfunktioner | 2-i-fluormodificeret, hurtig afbeskyttelse |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Renhed | 98% |
| Mængde | 0,5 g |
| Reagenstype | Phosphoramidite |
| Grad | TheraPure™ |
| Vis mere |