Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-fluor-Ac-C Phosphoramidite , 20-400 finish flaske
Artikelnummer. 17944332 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
0,25 g
Artikelnummer. Mængde
17944332 0,25 g
1 options
Artikelnummer. 17944332 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27160409
 Begrænset vare
På lager
2'-fluor-Ac-C CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet cytidin (C) med 2'-fluorbeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese.
2'-fluor-Ac-C CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet cytidin (C) med 2'-fluorbeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. Placeret i den ideelle oligoposition, vedtager den stærkt elektronegative fluor (2'-Fluoro) modifikation en mere termodynamisk stabil A-form helix ved hybridisering til sit mål. Udviser forbedret affinitet og en vis nuklease-resistens (sammenlignet med 2'-OH), har 2'-F-modifikationen vist sig nyttig i antisense-, siRNA- og aptamer-applikationer. De TheraPure varemærke angiver vores højeste niveau af phosphoramidit-renhed, udviklet med den største stringens af high definition analytics og stramt kontrollerede urenhedsprofiler og derfor ideel til enhver terapeutisk anvendelse. Dette produkt leveres i en 30 ml ravfarvet flaske med en 20-400 finish hals stil, som er kompatibel med de fleste Expedite synthesizere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
31P NMR renhed ≥98 %
Format Ravflaske (20-400 finish hals stil)
Til brug med (udstyr) Expedite synthesizere
Oversigt Base: C
Base Beskyttelse: Ac
Molekylvægt (g/mol) 789,8 g/mol
Produkttype 2in-fluor-Ac-C CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Cytidin (C)
Reagensfunktioner 2-i-fluormodificeret, hurtig afbeskyttelse
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed >98% (HPLC)
Mængde 0,25 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad TheraPure™
Nukleinsyretype RNA
Produktlinje TheraPure
Til brug med (applikation) Oligonukleotidsyntese
Form Pulver
Kemisk navn eller materiale 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-N4-acetyl-2'-fluorocytidin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
Molekylær formel C 41 H 49 N 5 FO 8 P
CAS 159414-99-0