Få mere at vide
2-fluor-9-beta-D-arabinofuranosyladenin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426969
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15426969 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15426969 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65562.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21679-14-1 | C10H12FN5O4 | 285.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-9-beta-D-arabinofuranosyladenine
CAS 21679-14-1
Farve Hvid til gul
Molekylær formel C10H12FN5O4
MDL nummer MFCD00132942
Mængde 1 g
Beilstein 1225932
Merck Index 14,4126
Synonym fludarabine, f-ara-a, 2-fluoro ara-a, 9-beta-d-arabinofuranosyl-2-fluoroadenine, fludarabine inn, fludarabinum latin, fludarabina spanish, fludarabina, fludarabinum, 2r,3s,4s,5r-2-6-amino-2-fluoro-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol
Opløselighedsinformation Soluble in DMF, DMSO, methanol or ethanol; Sparingly soluble in water
InChI nøgle HBUBKKRHXORPQB-FJFJXFQQSA-N
SMIL NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)C2=NC(F)=N1
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R)-2-(6-amino-2-fluor-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 285.24
PubChem CID 657237
Formel vægt 285.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver