Få mere at vide
2-Fluoro-7H-purin-6-amin (2-Fluoroadenin), Mikromol™
Beskrivelse
2-Fluoro-7H-purin-6-amin (2-Fluoroadenin)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoroadenine |
| CAS | 700-49-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Fluoroadenine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H4 F N5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 9H-Purin-6-amine, 2-fluoro-, 1H-Purin-6-amine, 2-fluoro- (9CI), Adenine, 2-fluoro- (6CI,7CI,8CI), 2-Fluoro-9H-purin-6-amine, 2-Fluoro-1H-purin-6-amine, 2-Fluoro-6-aminopurine, 2-Fluoroadenine, NSC 27364, Fludarabine Phosphate Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4FN5/c6-5-10-3(7)2-4(11-5)9-1-8-2/h1H,(H3,7,8,9,10,11) |
| SMIL | Nc1[nH]c(F)nc2ncnc12 |
| IUPAC navn | 2-fluoro-1H-purin-6-amin |
| Vis mere |