Få mere at vide
2-Fluoro-7H-purin-6-amin (2-Fluoroadenin), Mikromol™
Artikelnummer. 30051171
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051171 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051171 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3428.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Fluoro-7H-purin-6-amin (2-Fluoroadenin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoroadenine
CAS 700-49-2
Analyt- eller komponentnavne 2-Fluoroadenine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H4 F N5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 9H-Purin-6-amine, 2-fluoro-, 1H-Purin-6-amine, 2-fluoro- (9CI), Adenine, 2-fluoro- (6CI,7CI,8CI), 2-Fluoro-9H-purin-6-amine, 2-Fluoro-1H-purin-6-amine, 2-Fluoro-6-aminopurine, 2-Fluoroadenine, NSC 27364, Fludarabine Phosphate Impurity D
InChI formel InChI=1S/C5H4FN5/c6-5-10-3(7)2-4(11-5)9-1-8-2/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
SMIL Nc1[nH]c(F)nc2ncnc12
IUPAC navn 2-fluoro-1H-purin-6-amin
Molekylvægt (g/mol) 153.12
Mængde 25 mg
Formel vægt 153.0451 g/mol