Få mere at vide
2-Fluoro-7-aza-spiro[3.5]nonane (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-7-aza-spiro[3.5]nonane |
| CAS | 1263178-15-9 |
| Molekylær formel | C8 H14 F N |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14FN/c9-7-5-8(6-7)1-3-10-4-2-8/h7,10H,1-6H2 |
| SMIL | FC1CC2(CCNCC2)C1 |
| IUPAC navn | 2-fluoro-7-azaspiro[3.5]nonane |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.202 |
| Formel vægt | 143.111 |